Merck
ALD00434
Sigma-Aldrich
Sodium cyclohexanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO2S
分子量:
170.21
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)