52371
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
別名:
Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
おすすめの製品
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
52371-5G-F:
52371-BULK-F:
52371-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)