Merck
A0254
Sigma-Aldrich
4-アミノ安息香酸 カリウム塩
97%
別名:
PABA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H6NO2K
CAS番号:
分子量:
175.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0254-VAR:
A0254-100G:
A0254-500G:
A0254-BULK:
試験成績書(COA)