Merck
95541
Sigma-Aldrich
クロロトリメチルシラン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
別名:
シラン M3, TMCS, トリメチルクロロシラン, トリメチルシリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCl
CAS番号:
分子量:
108.64
Beilstein:
1209232
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
6.4 %
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chlorotrimethylsilane is a chloro-organosilane compound mainly used for silylation reactions.
アプリケーション
Possible usages of chlorotrimethylsilane:
  • Chloromethylation of polysulfones (PSUs).
  • Activation of lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
  • Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
  • Chlorotrimethylsilane is a non-toxic alternative to mercuric chloride in activating in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
It is also used in Fisher glycosylation.
その他情報
シラン M3
バルク量の価格はお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95541-1KG-F:
95541-170KG-F:
95541-BULK-F:
95541-25KG-F:
95541-500G-F:
95541-VAR-F:
95541-5KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 1060-1060 (2014)
A practical method for activation of commercial lithium hydride: reductive silylation of carbonyl compounds with lithium hydride and chlorotrimethylsilane.
Ohkuma T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(1), 217-221 (1994)
Modification of polysulfones by click chemistry: amphiphilic graft copolymers and their protein adsorption and cell adhesion properties.
Yilmaz G, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(1), 110-117 (2011)
Chlorotrimethylsilane as an Activating Reagent in the Samarium-Promoted Cyclopropanation of Allylic and ?-Allenic Alcohols.
Lautens M
The Journal of Organic Chemistry, 61(6), 2210-2214 (1996)
Ainara Sistiaga et al.
PloS one, 9(6), e101045-e101045 (2014-06-26)
Neanderthal dietary reconstructions have, to date, been based on indirect evidence and may underestimate the significance of plants as a food source. While zooarchaeological and stable isotope data have conveyed an image of Neanderthals as largely carnivorous, studies on dental