安全性情報
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
別名:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCl
CAS番号:
分子量:
108.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
200-900-5
NACRES:
NA.05
蒸気圧
250 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
420 °C
有効性
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-46 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体