Merck
935077
Sigma-Aldrich
VC-2 Voltammetry cell
5-15 mL
別名:
MF-1052
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.21
測定範囲
5-15 mL
詳細
VC-2 Voltammetry Cell (5-15 mL of solution) includes PTFE cap, Platinum auxiliary electrode - 99.95% pure, 0.5 mm diameter,Glass vial - shell type, and tubing 0.025" ID x 1/6" OD (1 ft).This Electrochemical cellware is ideal for testing 5-15 mL of solution
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)