Merck
643262
Sigma-Aldrich
金被覆シリコンウエハー
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å, 99.99% (Ti)
別名:
gold coated silicon, gold coated wafer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Au
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% (Ti)
99.999% (Au)
直径×厚み
4 in. × 500 μm
層厚
1000 Å
マトリックス結合
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the silicon wafer.
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
本製品は高結晶質で、<111>配向の金と<100>配向のシリコンウエハーが使用されます。金をシリコンウエハーに結合させる接着層として、チタンが使用されます。
私たちの金被覆シリコンウエハーは、電子線リソグラフィーを用いて、シリコンウエハーの上部に無定形層(50Åのチタンの後1000Åの金)を形成しています。
アプリケーション
金被覆シリコンウエハーは、マイクロ及びナノスケールパターニングのためのソフトリソグラフィに使用されます。
包装
シングルウエハーシッパーに1セット入り
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
643262-BULK:
643262-1EA:
643262-1EA-PW:
643262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;100&#62;, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647764
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;111&#62;, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 2&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647101
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;100&#62;, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647675
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;111&#62;, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 2&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647799
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;111&#62;, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647543
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;100&#62;, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 3&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647802
ケイ素
ケイ素 wafer (single side polished), &#60;100&#62;, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 2&#160;in. × 0.5&#160;mm
Sigma-Aldrich
647780
ケイ素
Aguilar, M. et al.
Surface Science, 482-485, 935-935 (2001)
資料
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.