フォーム
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
品質水準
含みます
phosphorus as dopant
直径×厚み
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1240 °C
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<100>, N-type
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647802-VAR:
647802-5EA:
647802-BULK:
647802-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
プロトコル
Negative Photoresist Procedure