詳細
Electrode coating: Au 3 µin
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
substrate (FR4)
electrode surface area
1 cm2
サイズ
49 × 16 × 0.5 mm
重量
0.759 g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
It can find applications in research areas like electrochemical analysis techniques such as cyclic voltammetry, chronoamperometry, and impedance spectroscopy; biosensor technologies; electrophysiology; conductivity and resistivity measurements in material characterization, electromagnetic field measurements etc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)