安全性情報
934321
Sigma-Aldrich
L-Valyl-L-citrulline
≥95%
別名:
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine, Val-Cit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N4O4
CAS番号:
分子量:
274.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
off-white to light yellow
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
特徴および利点
Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B. The Boc group can be deprotected under acidic conditions to generate a free amine group. As this enzyme is only present in the lysosome the ADC payload will be release only in the cell.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
934321-250MG:
934321-BULK:
934321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)