安全性情報
N4912
Sigma-Aldrich
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC), solid
別名:
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
分子量:
1299.50 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
protect from light
under inert gas
yellow
溶解性
H2O: ≥0.5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O.SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC)CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N
InChI Key
RHLODBFQRYLALJ-ZWIFCGJVSA-N
Amino Acid Sequence
Nme-Asp-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys-DNP-Arg-Arg-NH2
生物化学的/生理学的作用
Notch 1 Peptide, fluorogenic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4912-1MG:
N4912-VAR:
N4912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshihito Taniguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(6), 4014-4019 (2002-03-14)
Notch receptors undergo three distinct proteolytic cleavages during maturation and activation. The third cleavage occurs within the plasma membrane and results in the release and translocation of the intracellular domain into the nucleus to execute Notch signaling. This so-called gamma-secretase