抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A103, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~22 kDa
交差性
human, canine
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of SKMEL19 cells ()
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLANA(2315)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M6570-VAR:
M6570-BULK:
M6570-25UL:
M6570-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)