安全性情報
05-537
Sigma-Aldrich
抗FAK抗体、クローン4.47
clone 4.47, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4.47, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK2(5747)
詳細
接着斑キナーゼ(FAK)は、インテグリンを介したシグナル伝達経路において重要な役割を果たすことが示唆されている細胞質タンパク質チロシンキナーゼです。FAKは、インテグリンを介した細胞接着において活性化され、チロシンリン酸化されます。また、さまざまな接着細胞の接着点で、インテグリンや他の細胞骨格タンパク質と共局在しています。FAKとインテグリンの細胞質ドメイン、ならびに細胞骨格タンパク質であるタリン、パキシリン、および/またはテンシンとの物理的相互作用は、オリゴマー化とトランスリン酸化を促進することによって、FAKの活性化に重要な役割を果たすといわれています。胚発生、細胞増殖、遊走、アポトーシスを調節する分子を含む多様なシグナル伝達分子によって刺激されると、FAKのチロシンリン酸化が急速に増加します。効率的な研究方法が強く求められています。
特異性
p125FAKを認識します。Pyk-2とは交差反応しません。
免疫原
ヒトFAK(接着斑キナーゼ)の残基1-423に相当するGST融合タンパク質、p125FAKに特異的
アプリケーション
抗FAK抗体、クローン4.47は、IC、IH、IP、WBで使用するためのFAKに対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
3T3/A31 RIPA細胞ライセート、PC-12、Hep-G2、SW 620、またはJurkat RIPA細胞ライセートのイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
125 kDa
関連事項
代替品:04-591
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の、0.15M NaCl、0.1mM EDTA、0.05%アジ化ナトリウムを含む0.2M Tris-グリシン、pH 7.4中の免疫アフィニティ精製免疫グロブリン中のプロテインG精製免疫グロブリン
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-537:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeted inhibition of FAK, PYK2 and BCL-XL synergistically enhances apoptosis in ovarian clear cell carcinoma cell lines.
Yoon, H; Choi, YL; Song, JY; Do, I; Kang, SY; Ko, YH; Song, S; Kim, BG
Testing null
FAK/PYK2 promotes the Wnt/?-catenin pathway and intestinal tumorigenesis by phosphorylating GSK3?.
Gao, C; Chen, G; Kuan, SF; Zhang, DH; Schlaepfer, DD; Hu, J
eLife null
FAK inhibition decreases cell invasion, migration and metastasis in MYCN amplified neuroblastoma.
Megison, ML; Stewart, JE; Nabers, HC; Gillory, LA; Beierle, EA
Clinical & Experimental Metastasis null
Nazifa Banu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(12), 2150-2152 (2006-08-31)
Class 3 semaphorins (sema 3) are secreted guidance proteins. Sema 3A expressed by endothelial cells controls vascular morphogenesis through integrin inhibition. Sema 3C is required for normal cardiovascular patterning. Here we examined the potential role of sema 3C as regulator
Nicoletta I Petridou et al.
PloS one, 7(8), e42577-e42577 (2012-08-11)
The Focal Adhesion Kinase is a well studied tyrosine kinase involved in a wide number of cellular processes including cell adhesion and migration. It has also been shown to play important roles during embryonic development and targeted disruption of the