安全性情報
05-417
Sigma-Aldrich
抗パキシリン抗体、クローン5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
別名:
FLJ16691, paxillin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5H11, monoclonal
交差性
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
詳細
パキシリンは、接着斑足場タンパク質であり、インテグリン刺激、増殖因子刺激、がん化(v-Src、v-Crk、BCR/ABL)などのさまざまな刺激に応答して複数のチロシン残基でリン酸化されます。パキシリンは、FAK、ビンキュリン、タリン、テンシンなどのその他多くの接着斑タンパク質と結合します。 そのため、パキシリンとそのチロシンリン酸化は、接着斑とアクチン細胞骨格の動態を制御する役に立ち、その結果、その細胞の細胞形態や遊走特性が得られます。パキシリンは、チロシン31と118(Tyr31およびTyr118)におけるリン酸化が最も知られています。 興味深いことに、ビンキュリンとFAKはパキシリンの重複する部位に結合します。さらに、ビンキュリン(-/-)細胞とビンキュリンY822F細胞ではTyr118におけるパキシリンリン酸化が増えています。 パキシリンY31F Y118Fの発現は、アポトーシスを回復させ、Erk活性を阻害します。
特異性
この抗体はパキシリンを認識します。
他の動物種交差反応性はテストされていません。
免疫原
全長ヒトパキシリンを含むGST融合タンパク質。クローン5H11。
アプリケーション
免疫沈降:
4 μgで使用、500 μgの3T3/A31 RIPAライセートからパキシリンを免疫沈降できます。
免疫細胞染色:
5~10 μg/mLで使用、3.7% paraformaldehydeで5分間固定したREF(ラット胚線維芽細胞)52細胞においてパキシリンの免疫染色陽性が得られました。
抗パキシリン抗体、クローン5H11は、IC、IP、WBで使用するためのパキシリンに対する抗体です。&
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
3T3/A31線維芽細胞由来RIPAライセートのウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用、3T3/A31線維芽細胞由来のRIPAライセート中でパキシリンを検出できます。
ターゲットの説明
68 kDa
関連事項
先発品:04-581
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.15 M NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。-20°Cで保存してください。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が -20°未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-417:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lamin A/C and emerin regulate MKL1-SRF activity by modulating actin dynamics.
Ho, CY; Jaalouk, DE; Vartiainen, MK; Lammerding, J
Nature null
Yuan Wang et al.
Scientific reports, 6, 24111-24111 (2016-04-08)
Promoting endothelial cell (EC) migration is important not only for therapeutic angiogenesis, but also for accelerating re-endothelialization after vessel injury. Several recent studies have shown that inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) may promote EC migration and angiogenesis by
Hsp27 inhibits sublethal, Src-mediated renal epithelial cell injury.
Havasi A, Wang Z, Gall JM, Spaderna M, Suri V, Canlas E, Martin JL, Schwartz JH, Borkan SC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Hooi Ching Lim et al.
Molecular cancer, 14, 15-15 (2015-01-28)
Cell surface proteoglycans interact with numerous regulators of cell behavior through their glycosaminoglycan chains. The syndecan family of transmembrane proteoglycans are virtually ubiquitous cell surface receptors that are implicated in the progression of some tumors, including breast carcinoma. This may
J D Hildebrand et al.
Molecular biology of the cell, 6(6), 637-647 (1995-06-01)
Focal adhesion kinase (pp125FAK or FAK) and paxillin colocalize with integrins in structures called focal adhesions. pp125FAK plays an important role in the transmission of integrin-induced cytoplasmic signals. Paxillin has also been implicated in cell signaling by virtue of its