アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
アプリケーション
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
特徴および利点
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
934372-VAR:
934372-BULK:
934372-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)