アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)Nc1ccc(cc1)CO)C(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C18H29N5O4/c1-11(2)15(19)17(26)23-14(4-3-9-21-18(20)27)16(25)22-13-7-5-12(10-24)6-8-13/h5-8,11,14-15,24H,3-4,9-10,19H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,26)(H3,20,21,27)/t14-,15-/m0/s1
InChI Key
VEGGTWZUZGZKHY-GJZGRUSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Cathepsin cleaveable linkers
Cathepsin cleaveable linkers
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
934356-100MG:
934356-50MG:
934356-BULK:
934356-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)