Merck
931632
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH
Novabiochem®
別名:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyrimidinebutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23N3O5
CAS番号:
分子量:
433.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法的情報
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931632-BULK:
931632-500MG:
931632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)