Merck
11218603910
Roche
DNA 分子量マーカー III、DIG 標識
greener alternative
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
別名:
DNAマーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105335
フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 μg/mL
colorless
溶解性
water: miscible
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
DNA分子量マーカーIII、DIG標識は、λDNAをEcoR IおよびHind IIIで切断して調製したフラグメント混合液です。サイズ範囲は0.12~21.2 kbpです。DNAフラグメントに塩基約200~300個ごとにフォトジゴキシゲニンが導入されています。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識と検出を行う方法に代わる、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する文書は多数発表されており、放射性標識は、ハイブリダイゼーションにおけるDNA標識の唯一の選択肢ではなくなりました。
アプリケーション
DNA分子量マーカーIII、DIG標識は、核酸の標識と検出を目的としたサザンブロット分析でサイズ標準物質として使用されています。
特徴および利点
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識と検出を行う方法に代わる、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する文書は多数発表されており、放射性標識は、ハイブリダイゼーションにおけるDNA標識の唯一の選択肢ではなくなりました。
シーケンス
本混合液は以下の塩基対長さの13のフラグメントを含んでいます:125、564、831、947、1375、1584、1904、2027、3530、4268、4973、5148、および 21226 bp。
注意:フラグメントの長さは DNA 配列のコンピューター解析により算出しています。マーカーのサイズ範囲によっては、過剰のサンプルをロードしたゲルでは最も小さいフラグメントのみが見える場合があります。
その他情報
フラグメントの長さは DNA 配列のコンピューター解析により算出しています。マーカーのサイズ範囲によっては、過剰のサンプルをロードしたゲルでは最も小さいフラグメントのみが見える場合があります。
ライフサイエンス研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diane M Ramos et al.
BMC developmental biology, 6, 55-55 (2006-11-23)
Precise temporal and spatial regulation of transgene expression is a critical tool to investigate gene function in developing organisms. The most commonly used technique to achieve tight control of transgene expression, however, requires the use of specific DNA enhancers that
Stéphanie Tomé et al.
PLoS currents, 6, doi:10-doi:10 (2014-03-13)
Many human diseases are associated with the abnormal expansion of unstable trinucleotide repeat sequences. The mechanisms of trinucleotide repeat size mutation have not been fully dissected, and their understanding must be grounded on the detailed analysis of repeat size distributions
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
112186039104061838699770