929433
Opto-pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-((2-aminoethyl)amino)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(NCCN)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H25N5O10/c1-38-18-10-13(17(30(36)37)11-19(18)39-2)12-40-25(35)29-20(31)7-6-16(23(29)33)28-22(32)14-4-3-5-15(27-9-8-26)21(14)24(28)34/h3-5,10-11,16,27H,6-9,12,26H2,1-2H3
InChI Key
QEGZOUGKLQLVHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
929433-VAR:
929433-50MG:
929433-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)