Merck
726249
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)nonadecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
別名:
Azido-PEG (n=19)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H81N3O20
分子量:
924.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (oligomer purity)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C40H81N3O20/c41-43-42-1-3-45-5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-33-35-61-37-39-63-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-46-4-2-44/h44H,1-40H2
InChI Key
FRLHZVCZJNPUMK-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
726249-BULK:
726249-VAR:
726249-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
すべて表示