Merck
684686
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoropropionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4F2O2
CAS番号:
分子量:
110.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
25-30 °C/5 mmHg
mp
38-45 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
CC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
InChI Key
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
684686-VAR:
684686-250MG:
684686-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
684686-250MG4061836686420