About This Item
化学式:
(CF3)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
196.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-53 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
InChI Key
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The behavior of 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid was studied using ion-exclusion chromatography.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
180106-BULK:
180106-5G:
180106-VAR:
180106-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Abe et al.
Journal of chromatography. A, 884(1-2), 93-103 (2000-08-05)
Ion-exclusion chromatography has been successfully applied to the separation of a number of polyfluorocarboxylic acids. The separation of various mono- and dibasic polyfluorocarboxylic acids having a different alkyl group was investigated using a polymethacrylate-based weakly acidic cation-exchange resin (TSK gel
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
180106-1G | 4061825583754 |
180106-5G | 4061831809978 |