グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
70%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
205-208 °C/760 mmHg
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI Key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体