Merck
930121
Sigma-Aldrich
RuCl(p-シメン)[(S,S)-Ts-DPEN]
greener alternative
別名:
{N-[(1S,2S)-2-(アミノ-κN)-1,2-ジフェニルエチル]-4-メチルベンゼンスルホンアミダト-κN}クロロ[(1,2,3,4,5,6-η)-1-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼン]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H35ClN2O2RuS
CAS番号:
分子量:
636.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
フォーム
powder or crystals
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>175 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI Key
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
以下に関わる触媒です。
  • イミンおよびケトンの不斉水素移動反応
  • 分子内不斉還元的アミノ化
  • 末端オレフィンの逐次ヒドロホルミル化/水素化
キラルアレーンルテニウム・アミド‐アミンアルキル錯体の、熱分解の研究に関係する反応物質
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN] is a chiral diamine ligand complexed with ruthenium used for asymmetric hydrogenation reactions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930121-250MG:
930121-BULK:
930121-VAR:
930121-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)