安全性情報
926779
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
2.0 M in acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.06
形状
liquid
品質水準
濃度
2.0 M in acetonitrile
密度
0.84113
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfur dioxide solution (2.0 M in MeCN) can be used in electrochemical transformations, including the metal-free synthesis of sulfonamides.
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926779-VAR:
926779-100ML:
926779-25ML:4548173376943
926779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S Gomi et al.
The Journal of antibiotics, 41(4), 425-432 (1988-04-01)
Structures of new antibiotics SF2446A1, A2, A3, B1, B2 and B3 have been deduced by means of spectral analyses and chemical studies. The structure of SF2446A1 which is a main product of fermentation and has the strongest antimicrobial activity, has