安全性情報
901592
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
別名:
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in THF
密度
0.8935 g/mL
SMILES記法
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
  • Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
0.5 °F
引火点(℃)
-17.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901592-VAR:
901592-25ML:4548173348322
901592-100ML:4548173348315
901592-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)