安全性情報
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
別名:
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.06
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in dichloromethane
密度
1.307 g/mL
SMILES記法
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926752-25ML:
926752-VAR:
926752-100ML:
926752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)