安全性情報
921106
Sigma-Aldrich
Lithium metal scrubbing solution for battery testing Naphthalene
0.1 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.23
フォーム
solution
品質水準
濃度
0.1 M in THF
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
リチウム金属表面を平滑化し、表面不純物を除去することができる化学研磨剤です。この溶液でリチウム金属を処理することで、リチウム金属電池のサイクル寿命およびレート性能が改善することが示されています。本試薬をリチウム箔の処理に使用することで、削り取ることなく清浄なリチウム表面を得ることができ、ハーフセルの品質向上と試験時間の延長が期待されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-1.3 °F
引火点(℃)
-18.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921106-VAR:
921106-BULK:
921106-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)