917931
A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
別名:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((6-Aminohexyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
おすすめの製品
ligand
A1V2PF2
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](NCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C33H53FN6O4/c1-3-36-31(42)27(22-24-15-17-26(34)18-16-24)38-32(43)28-14-11-21-40(28)33(44)29(25-12-7-6-8-13-25)39-30(41)23(2)37-20-10-5-4-9-19-35/h15-18,23,25,27-29,37H,3-14,19-22,35H2,1-2H3,(H,36,42)(H,38,43)(H,39,41)/t23-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI Key
MIQCHNDVWYGFFD-HPEBZSCQSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917931-50MG:
917931-VAR:
917931-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)