Merck
917753
Sigma-Aldrich
Empty cartridges
3 mL, clear, 100/box
別名:
3d bioprinting consumables, Syringe barrels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
3mL cartridges (100/box), clear
直径× L
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
アプリケーション
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping. Pistons, end and tip caps are sold separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
917753-1EA4061841802846