Merck
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
包装
pkg of 12 ea
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
configured for plugging luer holes
詳細
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)