詳細
3mL cartridges (50/box), opaque black, for complete light blockage
直径× L
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
アプリケーション
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between the barrel and piston ensures consistent fluid deposition. The wiper piston improves fluid control and prevents fluid from dripping. Pistons, end and tip caps are sold separately.
Opaque black cartridges for complete light blockage
Opaque black cartridges for complete light blockage
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)