詳細
3mL pistons (100/box), white
Suitable for 3mL cartridge
アプリケーション
These are wiper pistons compatible with most fluids. A piston is inserted into the cartridge after it has been loaded with fluid to ensure uniform dispensing, prevent dripping, and eliminate waste by wiping barrel walls clean as fluid is dispensed.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)