Merck
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
別名:
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyloxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24NOP
CAS番号:
分子量:
373.43
Beilstein:
5879302
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (CHN)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
mp
85-90 °C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
InChI Key
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
91716-100MG-F:
91716-VAR-F:
91716-500MG-F:
91716-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)