安全性情報
913308
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
solid
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a component of NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
913308-VAR:
913308-500MG:
913308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)