Merck
901062
Sigma-Aldrich
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
別名:
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BCl2O2
CAS番号:
分子量:
210.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
屈折率
n/D 1.4511
密度
1.1423
官能基
chloro
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
InChI Key
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pinacol (dichloromethyl) boronate is a general reagent that was employed by Prof. Greg C. Fu and coworkers to achieve the iterative synthesis of asymmetric (secondary) alkyl boronate esters. These can be further derivatized through a growing suite of chemical transformations developed in the last decade (cross coupling, oxidation, amination, halogenation) that proceed with stereochemical fidelity.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F
引火点(℃)
94 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901062-VAR:
901062-1G:
901062-BULK:
901062-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general, modular method for the catalytic asymmetric synthesis of alkylboronate esters.
Schmidt J, et al.
Science, 354(6317), 1265-1269 (2016)