Merck
90827
Sigma-Aldrich
トリブチルホスフィン
≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
別名:
P(n-Bu)3, TBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3P
CAS番号:
分子量:
202.32
Beilstein:
1738261
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
≥97% (Tri-N-butylphospine + isomers)
形状
liquid
自己発火温度
392 °F
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリブチルホスフィン(TBP)は求核試薬として使用できる可能性を持っています。この化合物は有機溶媒中で弱塩基として機能し、アシル化反応の重要な触媒です。 各種のエポキシドとアジリジンの開環反応を効果的に促進するプロモーターです。 TBPは、1,1′-(アゾジカルボニル)ジピペリジン(ADDP)と共存することによってMitsunobu試薬を構成します。 この反応性ホスフィンを使用することによって歪んだラクトンの形成が可能となります。
アプリケーション
トリブチルホスフィンは、有機金属二官能基チオールで修飾したPt(II)センターを使用して官能基を導入した銀ナノ粒子(AgNP)の調製に使用されました。
以下のプロセスに使用できます。
  • アルキルジスルフィドと芳香族ジスルフィドの還元剤として。
  • 2置換 1,3-ベンゾセレナゾール合成の触媒として。
  • 求核試薬によるエポキシドとアジリジンの開環反応のプロモーターとして。
  • 6-ブロ-6-置換ペニシラン酸エステルを還元して、高いジアステレオ選択性で 6-置換ペニシラン酸エステルを合成するための試薬として。
  • アルコールのアリール化反応の触媒として。
  • 対応する擬ロタキサンをアシル化(3,5-ジメチル安息香酸無水物を使用)してロタキサンを調製するための触媒として。
  • 各種のアルキルケトンにエタンチオールを付加(Michael 付加)することによりビニルチオエーテルを調製するための触媒として。
  • 非求核 N-含有化合物をMichael受容体と共役付加させるプロモーターとして。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F - closed cup
引火点(℃)
117 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90827-100ML:
90827-500ML:
90827-25ML:
90827-VAR:
90827-BULK:
90827-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tributylphosphine, excellent organocatalyst for conjugate additions of non-nucleophilic N-containing compounds.
Gimbert C, et al.
Tetrahedron, 63(34), 8305-8310 (2007)
Tributylphosphine-catalyzed reaction of ethanethiol with alkynyl ketones.
Zhao S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22(4), 397-400 (2011)
N. Rehnberg, G. Magnusson
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5467-5467 (1990)
A.B. Smith III et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)
Synthesis of 2-Substituted 1, 3-Benzoselenazoles from Carboxylic Acids Promoted by Tributylphosphine.
Schwartz Radatz C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 31, 6945-6952 (2014)