安全性情報
906654
Sigma-Aldrich
QLAM-AβIδ1LVproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
QLAM- Aβlδ1LVproS-13CH3 kit has 13CH3 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
アプリケーション
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
QLAM- Aβlδ1LVproS-13CH3 is an optimized kit to produce proteins with 13CH3 isotopomer on regio and stereo specific methyl groups of isoleucine, alanine, leucine and valine. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It is used in NMR studies to detect structurally meaningful long-range and intermolecular NOEs restraints.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
資料
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.