フォーム
powder or crystals
mp
>300 °C
SMILES記法
[Rh]([Rh](OC(=O)[C@@H](N%19C(=O)c%20c(cccc%20)C%19=O)C%17%16C[C@@H]%18C[C@@H](C[C@@H](C%18)C%17)C%16)OC(=O)[C@@H](N%14C(=O)c%15c(cccc%15)C%14=O)C%12%11C[C@@H]%13C[C@@H](C[C@@H](C%13)C%12)C%11)(OC(=O)[C@@H](N9C(=O)c%10c(cccc%10)C9=O)C76C[C@@H]8C[C@@H](C[C@
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m1111../s1
InChI Key
SGEDWOHAUXKUGM-PAPHCAFZSA-J
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905259-50MG:4548173361956
905259-250MG:4548173361949
905259-VAR:
905259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)