Merck
905321
Sigma-Aldrich
Rh2(R-TCPTAD)4
別名:
Davies dirhodium catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H64Cl16N4O16Rh2
CAS番号:
分子量:
2110.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder, crystals or chunks
アプリケーション
This dirhodium catalyst developed by the Davies lab can form C-C bonds at the most accessible tertiary C-H position with control of both regioselectivity and absolute configuration.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kuangbiao Liao et al.
Nature, 551(7682), 609-613 (2017-11-21)
The synthesis of complex organic compounds usually relies on controlling the reactions of the functional groups. In recent years, it has become possible to carry out reactions directly on the C-H bonds, previously considered to be unreactive. One of the