Merck
900909
L-Valine-13C, d5 (2,3,4,4,4-d5, pro-R-methyl-13C)
≥90 atom % D, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4D5H6NO2
分子量:
123.17
UNSPSCコード:
12352209
同位体純度
≥97 atom % 13C
≥90 atom % D
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
光学純度
≥98% (at α-carbon)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+6
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900909-VAR:
900909-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)