安全性情報
906484
Sigma-Aldrich
DLAM-LVproS-13CHD2 Methyl Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
DLAM-LVproS-13CHD2 kit has 13CHD2 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
アプリケーション
DLAM-LVproS-13CHD2 kit is used for double labeling of amino acid precursors, leucine and valine with 13CHD2 isotopomer. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. Stereospecific incorporation of 13CHD2 groups in perdeuterated proteins allows for the measurement of precise dynamics information and the acquisition of high resolution 1H,13C-spectra by solution and solid-state NMR spectroscopy.
For solid-state NMR applications and dynamic studies.
For regio- and/or stereo- specific isotope labelilng of Isoleucine, Leucine, Valine, and Alanine with 13CHD2 isotopomers.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
資料
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.