Merck
901248
Sigma-Aldrich
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H15O
CAS番号:
分子量:
157.27
UNSPSCコード:
12352114
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
901248-VAR:
901248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)