アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC.C1(C2=CC=CC=N2)=CC=CC(C3=NC=CC=C3)=N1.[Pd]
InChI
1S/C15H11N3.C2H3N.Pd/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;1-2-3;/h1-11H;1H3;
InChI Key
UESWWXSSNHGEKT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
905879-250MG:
905879-VAR:
905879-1G:
905879-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)