Merck
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-アミノ)ブチルブロミド
technical, ≥90% (AT)
別名:
カルバミン酸, (4-ブロモブチル)-, 1,1-ジメチルエチルエステル, tert-ブチルN-(4-ブロモブチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
252.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (AT)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
不純物
~5% 1-boc-pyrrolidine
官能基
Boc
amine
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(Boc-アミノ)ブチル臭化物は、以下の用途に使用できます:
  • 緑内障の治療のためのファーマコフォアエレメントの前駆体であるN-Boc-アミノアルコキシフェニル誘導体の合成に
  • 抗HIV薬としての用途が期待されるさまざまなアロペリン誘導体の合成に
  • 改善されたCK2阻害剤の生成を目的として、4,5,6,7-テトラブロモベンゾトリアゾール(TBB)誘導体を修飾するために。
その他情報
天然物や生物活性のある化合物の合成に利用されるビルディングブロック
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of bivalent ligands with melatonin receptor agonist and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitory activity that exhibit ocular hypotensive effect in the rabbit.
Spadoni G, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(17), 7902-7916 (2018)
D.L. Selwood et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 4, 78-78 (2001)
H. Ina et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 1023-1023 (1995)
Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors.
Swider R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(89), 72482-72494 (2015)
Structure Optimization of Aloperine Derivatives as HIV-1 Entry Inhibitors.
Dang Z, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 8(11), 1199-1203 (2017)