Merck
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(CO2C2D5)2
CAS番号:
分子量:
236.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901411-VAR:
901411-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)