Merck
617253
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D6H4O4
CAS番号:
分子量:
200.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F
引火点(℃)
146 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617253-500MG:
617253-BULK:
617253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)