同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3,11D
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-UAMNTACQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616044-BULK:
616044-VAR:
K Koss et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 243, 204-213 (2016-11-05)
(RADA)
Kyle M Koss et al.
Biomacromolecules, 20(1), 422-434 (2018-11-21)
The tissue environment is exceptionally complex, with well-controlled biochemical communication occurring between similar and dissimilar cells as well as between these cells and local extracellular matrices (ECM). To build an artificial ECM that can directly affect regional cell populations, a