Merck
710784
Sigma-Aldrich
11-デオキシコルチゾール-2,2,4,6,6-d5
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
11-デオキシ-17-ヒドロキシコルチコステロン-2,2,4,6,6-d5, 17,21-ジヒドロキシプロゲステロン-2,2,4,6,6-d5, コルテキソロン-2,2,4,6,6-d5, ライヒシュタインのS物質(2,2,4,6,6-d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H25O4
CAS番号:
分子量:
351.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
208 °C (dec.)
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
InChI Key
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710784-5MG:
710784-VAR:
710784-1MG-PW:
710784-BULK:
710784-1MG:
710784-5MG-PW:
710784-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silke Matysik et al.
Journal of chromatography. A, 1526, 112-118 (2017-10-25)
A limited specificity is inherent to immunoassays for steroid hormone analysis. To improve selectivity mass spectrometric analysis of steroid hormones by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been introduced in the clinical laboratory over the past years usually with low
Teng-Fei Yuan et al.
Journal of lipid research, 61(4), 580-586 (2020-01-23)
Analyzing global steroid metabolism in humans can shed light on the etiologies of steroid-related diseases. However, existing methods require large amounts of serum and lack the evaluation of accuracy. Here, we developed an LC/MS/MS method for the simultaneous quantification of
Mirko Peitzsch et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 145, 75-84 (2014-10-15)
Steroid profiling for diagnosis of endocrine disorders featuring disordered production of steroid hormones is now possible from advances in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Adrenal venous (AV) measurements of aldosterone and cortisol are a standard practice in the