同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
white to off-white
アプリケーション
detection
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
InChI Key
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
アプリケーション
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
803030-1MG:
803030-1MG-PW:
803030-VAR:
803030-BULK:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
803030-1MG | 4061826688847 |